Learn More
Imperatorin, TRC
Código de producto. 30132989
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132989 10 mg 10 miligramos
30136316 25 mg 25 miligramos
17954475 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30132989 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI49500010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 482-44-0
Fórmula molecular C16 H14 O4
Peso molecular (g/mol) 270.28
Sinónimo 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-buten-1-yl)oxy]-, 7H-Furo[3,2-g][1]benzopyran-7-one, 9-[(3-methyl-2-butenyl)oxy]- (8CI,9CI), Imperatorin (6CI), 8-Isopent-2-enyloxy-6,7-furanocoumarin, 8-Isopentenyloxypsoralene, Ammidin, Marmelide, Marmelosin, NSC 402949
Nombre IUPAC 9-(3-metilbut-2-enoxi)furo[3,2-g]cromo-7-one
SMILES CC(=CCOc1c2OC(=O)C=Cc2cc3ccoc13)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imperatorin
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14O4/c1-10(2)5-7-19-16-14-12(6-8-18-14)9-11-3-4-13(17)20-15(11)16/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.0892