Learn More
Imperatorin, MedChemExpress
Código de producto. 16493846
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493846 25 mg 25 miligramos
16444807 50 mg 50 miligramos
16438938 10 mg 10 miligramos
16411378 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16493846 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0285
MedChemExpress Imperatorin is an effective of NO synthesis inhibitor (IC50=9.2 μmol), which also is a BChE inhibitor (IC50=31.4 μmol). Imperatorin is a weak agonist of TRPV1 with EC50 of 12.6±3.2 μM.
Imperatorin is an effective of NO synthesis inhibitor (IC50=9.2 μmol), which also is a BChE inhibitor (IC50=31.4 μmol). Imperatorin is a weak agonist of TRPV1 with EC50 of 12.6±3.2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imperatorin
CAS 482-44-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14O4
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ammidin
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (184.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C=CC2=CC3=C(OC=C3)C(OC/C=C(C)/C)=C2O1
Peso molecular (g/mol) 270.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.28
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation