Learn More
Honeywell™ Orejeras Impact Pro Amplification
Descrizione
- Amplificación de voz para la comunicación en el rango.
- La desconexión automática tras 4 horas aumenta la duración de las pilas
- Se conecta a reproductores MP3, smartphones y radios con escáner
- Compartimento externo para pilas.
- Los puntos de presión de goma evitan arañazos de la culata.
- Un único mando de control de encendido y volumen.
- Estilo táctico agresivo.
Specifica
Specifica
| Certificaciones/conformidad | Directivas de la UE: 89/686/CEE, Categoría CE PPE: categoría II, normas: EN 352-1:2002, EN 352-4:2001, EN 352-8:2008, ISO 4869-1:1990, ISO 4869-2:1994, ISO 4869-3:2007, laboratorio: PZT GmbH, An der Junkerei 48 F D-26389 Wilhelmshaven, Alemania, número de organismo notificado: 1974 |
| Para utilizar con (aplicación) | Gobierno, fuerzas del orden público, militares, cancelación de ruido, armas de fuego |
| Reducción del ruido nominal (RRN) | NNR: 30 dB, SNR: 33 dB |
| Incluye | 2 pilas AAA y cable de conexión de entrada de audio de 3,5 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?