Descripción
Ideal para su uso junto con balanzas y básculas OHAUS en aplicaciones de laboratorio, industriales y educativas para garantizar una documentación precisa de los resultados de pesaje.
- Adaptador de CA incluido
- Comunicación RS233
- Carcasa de ABS
- Indicador de estado, 40 caracteres por línea, compatible con papel de etiqueta continuo y se pueden realizar operaciones de puesta a cero y de tara directamente desde la impresora
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 180 x 106 x 88 mm |
| Anchura (métrico) | 1,6 mm |
| Altura (métrico) | 88 mm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Tipo | Impresora de impacto |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?