Learn More
Brady™ Bloqueo de disyuntor multipolar universal
Código de producto. 15683507
Change view
Click to view available options
Color:
Rojo/negro
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Color unitSize
15683507 Rojo/negro paquete de 6
1 options
Código de producto. 15683507 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 066320
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compatible con la mayoría de disyuntores de dos o tres polos con una barra de acoplamiento como GE ITE, Sylvania, Challenger, Bryant, Westinghouse y General Switch Company.
  • Utilice tornillos de apriete manual para fijar el bloqueo de forma segura sobre la barra de acoplamiento y, a continuación, inserte el bloqueo para evitar que se afloje la abrazadera
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo universal para disyuntor multipolar
Color Rojo/negro
Material Relleno de vidrio Nylon
Certificaciones/conformidad UL 94 HB
Descripción Bloqueo de disyuntor multipolar universal
Dimensiones (L x An) 62,20 x 31,80 mm
Altura (métrico) 31,8 mm
Cantidad 6 paquete
Anchura (métrico) 62,2 mm