Learn More
Invitrogen™ IMPA2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15744101 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
15744101 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 15744101 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA556189
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: WEECFQAAVQ LALRAGQIIR KALTEEKRVS TKTSAADLVT ETDHLVEDLI ISELRERFPS HRFIAEEAAA SGAKCVLTHS PTWIIDPI Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 92%, Rat - 91%.
This locus encodes an inositol monophosphatase. The encoded protein catalyzes the dephosphoylration of inositol monophosphate and plays an important role in phosphatidylinositol signaling. This locus may be associated with susceptibility to bipolar disorder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IMPA2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica IMPA2
N.º de referencia del gen O14732
Alias de gen 2210415D20Rik; AI326924; AW259601; hypothetical protein LOC553595; IMP 2; IMP.18P; Impa2; IMPase 2; inosine monophosphatase 2; inositol (myo)-1(or 4)-monophosphatase 2; inositol monophosphatase 2; inositol monophosphatase 2 variant 1; inositol monophosphatase 2 variant 2; inositol(myo)-1(or 4)-monophosphatase 2; inositol-1(or 4)-monophosphatase 2; myo-inositol monophosphatase 2; myo-inositol monophosphatase A2; zgc:110201
Símbolos de los genes IMPA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human IMPA2. Recombinant protein control fragment (Product #RP-91745).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3613
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG