Learn More
Greiner Bio-One IMP CT™ Placa de cristalización de proteínas de 96 pozos
Descripción
- Perfil bajo
- Poliestireno
- Pocillos cónicos
- Base plana
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | Standard |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Crystallization Microplate |
| Material | Poliestireno |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| Forma del pocillo | Base cónica (pocillo V) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cristalización por microlotes |
| Perfil | Bajo |
| Mostrar más |