Learn More
Imoxiterol, MedChemExpress
Código de producto. 16480789
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16480789 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16480789 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101585
MedChemExpress Imoxiterol (RP 58802B) is a β-adrenergic agonist.
Imoxiterol (RP 58802B) is a β-adrenergic agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imoxiterol
CAS 88578-07-8
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H25N3O3
Cantidad 1 mg
Sinónimo RP 58802B
SMILES OC(CNC(C)CCN1C2=CC=CC=C2N=C1)C3=CC=C(O)C(OC)=C3
Peso molecular (g/mol) 355.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.43
Porcentaje de pureza 93.86%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation