Learn More
Karl Hecht™ Portaobjetos impresos inmunofluorescentes
Código de producto. 10053881
Cambiar vista
Click to view available options
Recubrimiento:
Epoxi azul
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Recubrimiento Tamaño de la unidad
10053881 Epoxi azul paquete de 100
1 options
Código de producto. 10053881 Proveedor Karl Hecht™ N.º de proveedor 42424010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    116.30€
    90.23€ / paquete de 100
    Ahorro 26.07€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Marcado CE con revestimiento epoxi azul.
  • 1 círculo de aproximadamente 8 mm de diámetro
  • Espesor de aprox. 1 mm
  • Tamaño de diapositiva de aprox. 75 x 25 mm
  • 100/caja
Especificaciones
Longitud (métrico) 75 mm
Anchura (métrico) 25 mm
N.° por paquete 100
Grosor (métrico) 1 mm
Certificaciones/conformidad EC
Recubrimiento Epoxi azul
Descripción 1 círculo de 8 mm de diámetro
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de la inmunofluorescencia
Dimensiones (L x An) 75 x 25 mm