Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y tubos para inmunoensayos
BIOPHARMA
Código de producto. 10736662
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Poliestireno
Polietileno
Diámetro exterior (métrico):
11 mm
11 mm
12 mm
12 mm
15 mm
15 mm
Tipo de producto:
Tapones y tubos para inmunoensayos
Tapón
Para utilizar con (equipo):
11mm (D.E.) Tubos
12mm (D.E.) Tubos
15mm (D.E.) Tubos
Tubo para inmunoanálisis
Tamaño de la unidad:
1200 PCS
1800 PCS
2400 PCS
3000 PCS
3600 PCS
paquete de 3000
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Diámetro exterior (métrico) Tipo de producto Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10736662 Polietileno 12 mm Tapón 12mm (D.E.) Tubos 3000 PCS
10316141 Polietileno 11 mm Tapón 11mm (D.E.) Tubos 3600 PCS
10172831 Polietileno 15 mm Tapón 15mm (D.E.) Tubos 2400 PCS
10254071 Polietileno 12 mm Tapones y tubos para inmunoensayos Tubo para inmunoanálisis 3000 PCS
10419962 Poliestireno 12 mm Tapones y tubos para inmunoensayos Tubo para inmunoanálisis paquete de 3000
10596171 Poliestireno 11 mm Tapones y tubos para inmunoensayos Tubo para inmunoanálisis 1800 PCS
10419002 Polietileno 15 mm Tapones y tubos para inmunoensayos Tubo para inmunoanálisis 1200 PCS
10104421 Poliestireno 12 mm Tapones y tubos para inmunoensayos Tubo para inmunoanálisis paquete de 3000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 10736662 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 348801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    183.00€ / paquete de 3000
    Ahorro 35.00€
    16% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Reproduzca los resultados una y otra vez con estos tapones y tubos para inmunoensayos, ideales para ensayos ELISA, RIA de fase sólida y RIA de fase líquida.
Reproduzca los resultados una y otra vez con los tapones y tubos para inmunoensayos Thermo Scientific™, ideales para ensayos ELISA, RIA de fase sólida y RIA de fase líquida. Estos productos cuentan con la garantía de las principales normas de calidad y certificaciones del sector.
Características:
  • Selección de tres superficies para una unión óptima
  • Tres tamaños de tubos con tapones disponibles (se deben solicitar por separado)
  • Se adaptan a equipos estándar
Selección de superficie:
  • Thermo Scientific™ PolySorp™ es una superficie hidrófoba que une preferentemente a biomoléculas con dominios hidrófobos.
  • Thermo Scientific™ MaxiSorp™ es una superficie hidrófila optimizada para la unión de IgG y presenta además un nivel de unión superior de muchas otras proteínas y biomoléculas con propiedades hidrófilas/hidrófobas.
  • Thermo Scientific™ Mini-Sorp™ es un material a base de polietileno que ofrece una superficie con un bajo nivel de unión.
Tubos de inmunoensayo en fase líquida (núm. de cat. 443990 y 468608):
  • Superficie Minisorp
  • Moldeados a partir de una formulación especial de polietileno
  • Para inmunoensayos en fase líquida, incluido el radioinmunoensayo (RIA), el almacenamiento de reactivos o la recogida de fracciones cromatográficas
Tubos de inmunoensayo en fase sólida:
  • Las superficies PolySorp y MaxiSorp están disponibles para una unión óptima
  • Para técnicas de inmunoensayo en fase sólida como IRMA, ELISA e ILMA
  • Homogeneidad de adhesión certificada.
  • Poliestireno de alta calidad para una calidad óptima.
  • El diseño StarTube ofrece una sensibilidad superior y ensayos más rápidos
  • Aumento de la sensibilidad del ensayo y reducción del tiempo de incubación
Recomendada para:
  • ELISA
  • RIA en fase sólida
  • RIA en fase líquida
  • Almacenamiento de muestras
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Polietileno
Tipo de producto Tapón
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
N.° por paquete 500
N.º por caja 3000
Volumen (métrico) No aplica
Para utilizar con (equipo) 12mm (D.E.) Tubos