Learn More
Epredia™ Immu-Mount™
Código de producto. 10662815 Tienda Epredia Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 ml
6 x 20 mL
1 l
Tamaño de la unidad:
20 ML
6 PCS
paquete de 2
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10662815 20 ml 20 ML
12569996 1 l paquete de 2
10622689 6 x 20 mL 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10662815 Proveedor Epredia™ N.º de proveedor 9990402
 Artículo restringido
Edge
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Medio de montaje no permanente para su uso con seccionamiento congelado, técnicas de inmunoperoxidasa y aplicaciones inmunofluorescentes.
  • Económico cubreobjetos líquido orgánico de secado nocturno.
  • Base acuosa para inmunotinción y otras técnicas
  • Medio no fluorescente con baja viscosidad
  • Resistente a la decoloración, polimeriza rápidamente facilitando la manipulación de los portaobjetos terminados
  • Índice de refracción: 1,495 ±0,002 (líquido); 1,586 ± 0,002 (seco)
  • Viscosidad: Baja (120-160 cps a 24 °C)
  • pH: 8,0 de 8,8 a entre 21 y 24 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Aplicaciones Sección congelada, técnicas de inmunoperoxidasa y preparaciones inmunofluorescentes
Cantidad 20 ml
Tipo de producto Shandon Immu-mount
Volumen (métrico) 20 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • shandon mount
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, butyl methacylate, 2,6-di-tert-butyl-p-cresol, butyl benzyl phthalate