Learn More
Invitrogen™ IMMP1L Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16613385 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
16613385 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 16613385 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5106945
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total IMMP1L.
The mitochondrial inner membrane peptidase (IMP) complex generates mature, active proteins in the mitochondrial intermembrane space by proteolytically removing the mitochondrial targeting presequence of nuclear-encoded proteins. IMP1 and IMP2 (IMMP2L; MIM 605977) are the catalytic subunits of the IMP complex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno IMMP1L
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica IMMP1L
N.º de referencia del gen Q96LU5, Q9CQU8
Alias de gen 1500034J20Rik; 2610528O17Rik; AU042386; IMMP1; Immp1l; IMP1; IMP1 inner mitochondrial membrane peptidase-like; IMP1 inner mitochondrial membrane peptidase-like (S. cerevisiae); IMP1-LIKE; IMP1-like protein; inner mitochondrial membrane peptidase subunit 1; mitochondrial inner membrane protease subunit 1
Símbolos de los genes IMMP1L
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human IMMP1L(Accession Q96LU5), corresponding to amino acid residues F102-G152.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 196294, 66541
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG