Learn More
Merck Membrana de transferencia Immobilon™-E
Descripción
Especificaciones:
- 0,45 μEl tamaño de poro m es ideal para la mayoría de las aplicaciones de transferencia Western con quimioluminiscencia o detección cromogénica.
- Ahorra tiempo y reduce los residuos al eliminar el paso de alcohol premojado.
- Una mayor retención de proteínas proporciona una señal más fuerte que la mayoría de las membranas de nitrocelulosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 10 m |
| Anchura (métrico) | 8,5 cm |
| Descripción | Fácilmente humedecibles con agua |
| Para utilizar con (aplicación) | Inmunotransferencia (Western blotting) |
| Capacidad de unión | Electrostática, hidrófoba |
| Color | Blanco |
| Código | IEVH |
| Superficie | Plano |
| Cantidad | 1 rollo |
| Formato | Rollo |
| Mostrar más |