Learn More
Grant Instruments™ Termostato digital Grant Optima™
Código de producto. 12777799
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +120 °C
De 0 °C a 100 °C
Circulación externa:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Circulación externa Tamaño de la unidad
12777799 De 0 °C a 100 °C No 1 PCS
12707819 De -20 °C a +120 °C Sí cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12777799 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor T100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    1064.72€ / paquete de 1
    Ahorro 110.28€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
El baño de circulación calefactado digital de uso general proporciona una excelente estabilidad de la temperatura y control en aplicaciones exigentes que requieren un control preciso de la temperatura.
El baño de circulación calefactado digital de uso general proporciona una excelente estabilidad de la temperatura y control en aplicaciones exigentes que requieren un control preciso de la temperatura.
  • Estabilidad de ± 0,05 C.
  • Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (TClamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
  • El modelo TC120 incluye bomba integrada para la circulación externa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de controlador LED de 4 dígitos
Capacidad (métrico) 50 L
Comunicaciones Digital
Intervalo de temperatura De 0 °C a 100 °C
Circulación externa No
Requisitos eléctricos 120 V 1,5 kw 50/60 Hz, 230 V 1,4 kw 50/60 Hz
Tensión 120/230 V
Frecuencia 50/60 Hz