Learn More
Grant Instruments™ Termostato digital Grant Optima™
Código de producto. 12707819
Cambiar vista
Click to view available options
Intervalo de temperatura:
De -20 °C a +120 °C
De 0 °C a 100 °C
Circulación externa:
No
Sí
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Intervalo de temperatura Circulación externa Tamaño de la unidad
12707819 De -20 °C a +120 °C Sí cada uno
12777799 De 0 °C a 100 °C No 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12707819 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor TC120
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1415.00€
    1343.76€ / paquete de 1
    Ahorro 71.24€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El baño de circulación calefactado digital de uso general proporciona una excelente estabilidad de la temperatura y control en aplicaciones exigentes que requieren un control preciso de la temperatura.
El baño de circulación calefactado digital de uso general proporciona una excelente estabilidad de la temperatura y control en aplicaciones exigentes que requieren un control preciso de la temperatura.
  • Estabilidad de ± 0,05 C.
  • Pantalla LED nítida y clara de 4 dígitos
  • Interfaz de usuario sencilla e intuitiva: marcador y dos botones de función.
  • Modelo disponible con/sin abrazadera (TClamp)
  • Detección de líquido bajo (interruptor de flotador)
  • Exceso de temperatura fijo
  • Calibración de usuario de 2 puntos
  • Alarma visual
  • El modelo TC120 incluye bomba integrada para la circulación externa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de controlador LED de 4 dígitos
Comunicaciones Digital
Capacidad de refrigeración 500 W (a 20 °C)
Caudal 16L/min
Intervalo de temperatura De -20 °C a +120 °C
Circulación externa Sí
Presión máxima 210 mbar
Estabilidad de la temperatura ±0,05 °C
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz 1300 W
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz