Learn More
SI Analytics™ Cabezal del termostato
Código de producto. 15340904 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
15340904 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 15340904 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285418501
 Artículo restringido
En stock
El cabezal del termostato de SI Analytics™ se utiliza con un termostato de inmersión.
  • Requisitos eléctricos de 230 V y 50 Hz
  • Cabezal del termostato
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Termostato de inmersión
Modelo CT 72/E
Peso (métrico) 5,6 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz