Learn More
Dostmann Electronic™ Sonda inteligente PT100, P795
Código de producto. 11842881
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11842881 150 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11842881 Proveedor Dostmann Electronic™ N.º de proveedor 60001773
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    359.10€
    210.00€ / paquete de 1
    Ahorro 149.10€
    41% Descuento
Fecha estimada de envoi: 31-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Sonda inteligente con ajuste multipunto
Sensor Clase 1/10, Pt100 (cerámica), 4 hilos, EN 60751, tubo WS 1.4571, aislamiento mineral, con mango, estabilizado térmicamente, EEprom con coeficientes.
  • Largo x diámetro: 150 x 3,0 mm
  • t90: 12 segundos
Tekniske data
Tipo Sonda de inmersión
Cable 1500 mm
Intervalo de medición -200 a +450 °C
Longitud (métrico) 150 mm
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.