Learn More
JP Selecta™ Sonda de inmersión
Description
Informations sur la commande
Longitud de inmersión
Spécification
Spécification
| Longitud de inmersión | 4 mm |
| Incluye | Conector del cable |
| Tipo | Sonda de inmersión |
| Longitud (métrico) | 130 mm |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?