Learn More
Cole-Parmer™ Calentador de inmersión, bayoneta recubierta de PTFE
Código de producto. 11710319 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
Alimentación (VCA): 240 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
11710319 Alimentación (VCA): 240 V cada uno
1 options
Código de producto. 11710319 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 3613605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
La conexión sencilla y el diseño compacto hacen que estos calentadores sean ideales, incluso cuando el espacio es limitado.
  • Los calentadores de un único elemento reforzados con acero inoxidable 304 o PTFE incluyen un elemento de calefacción de estado sólido con conexión a tierra.
  • Los calentadores incluyen un cable de alimentación de 1,22 m (4 pies) con un enchufe de tres clavijas; los modelos VAC 240no incluyen enchufe.
Especificaciones
Descripción Calentador de inmersión, bayoneta recubierta de PTFE, área calentada de 1,22 m (4 pulgadas), 100 vatios, 240 voltios
Tensión Alimentación (VCA): 240 V
Vataje Potencia (vatios): 100 vatios
Temperatura (métrico) 232 °C
máx. (imperial) 450 °F