Learn More
Hughes Ducha con depósito de 350 l calentada por inmersión
Código de producto. 17792348
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
350 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17792348 350 L cada uno
1 options
Código de producto. 17792348 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHM14K3SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11294.33€
    6644.83€ / paquete de 1
    Ahorro 4649.50€
    41% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ducha con depósito de emergencia de 350 litros calentada por inmersión con estructura de acero galvanizado dulce.
  • Ducha con depósito de emergencia calentada por inmersión para su uso en entornos no peligrosos
  • Adecuado para su uso cuando no existe suficiente presión de agua
  • Un calentador de inmersión integral, controlado por un termostato de seguridad doble, mantiene el agua del depósito a una temperatura constante
  • Unidad de lavado ocular/facial montada en el lateral
Especificaciones
Capacidad (métrico) 350 L
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Ducha con depósito