Learn More
Hughes Ducha con depósito de 1500 l calentada por inmersión
Código de producto. 17782348
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17782348 1500 L cada uno
1 options
Código de producto. 17782348 Proveedor Hughes N.º de proveedor HSHM14K1SS
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    21185.25€
    10005.00€ / paquete de 1
    Ahorro 11180.25€
    52% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Ducha con depósito de emergencia protegida contra congelación para su uso en entornos no peligrosos. Diseñado para cumplir y superar los estándares de ANSI.
  • Ducha con depósito de emergencia calentada por inmersión adecuada para su uso en entornos no peligrosos
  • Diseñado para cumplir y superar los estándares de ANSI al proporcionar un flujo garantizado de 76 litros por minuto durante 15 minutos, incluso cuando no hay suministro de agua
  • Unidad de lavado ocular/facial montada de forma interna
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 L
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Ducha con depósito