Learn More
BD Biosciences™ Kit IMK (CE/IVD)
Descripción
- Kit de reactivos de inmunofluorescencia directa de cuatro colores para su uso con un citómetro de flujo debidamente equipado para identificar y determinar los porcentajes y recuentos absolutos de los siguientes subconjuntos de linfocitos humanos maduros en sangre completa con lisado de eritrocitos: linfocitos T (CD3+), linfocitos B (CD19+), linfocitos T cooperadores/inductores (CD3+CD4+), linfocitos T supresores/citotóxicos (CD3+CD8+) y linfocitos NK (CD3–CD16+ y/o CD56+)
- Los tubos BD Trucount™ se utilizan para determinar recuentos absolutos.
- Los reactivos BD Multitest™ y los tubos BD Trucount se pueden utilizar con el cargador BD FACS™.
- Contenido: reactivo BD Multitest™ CD3 FITC / CD8 PE / CD45 PerCP / CD4 APC, reactivo BD Multitest CD3 FITC / CD16 PE + CD56 PE / CD45 PerCP / CD19 APC y solución de lisis BD FACS™
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Guarde los viales de reactivo en posición vertical de 2 °C a 8 °C. No los utilice después de la fecha de caducidad indicada en la etiqueta. No congele el reactivo ni lo exponga a la luz directa durante el almacenamiento o la incubación con células. Mantenga el vial de reactivo seco. Almacene los tubos BD Trucount en su bolsa de aluminio original a una temperatura de 2 °C a 25 °C. Para evitar la posible condensación, abra la bolsa solo después de que haya alcanzado la temperatura ambiente y vuelva a sellarla con cuidado inmediatamente después de retirar un tubo. Examine el desecante cada vez que abra la bolsa. Si el desecante ha cambiado de azul a lavanda, deseche los tubos restantes. Una bolsa sin abrir permanece estable hasta la fecha de caducidad que aparece en el envase. No abra ni utilice tubos después de esta fecha de caducidad. Utilice los tubos en el transcurso de 1 hora después de retirarlos de la bolsa de aluminio. Utilice los tubos restantes en el plazo de un mes después de abrir la bolsa |
| Nº de pruebas | 50 pruebas |
| Cantidad | 50 pruebas |
| Tipo de producto | Kit de enumeración |