Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Ovalbumin (in PBS)
Código de producto. 11884061 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 20 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11884061 5 x 20 mg paquete de 5
1 options
Código de producto. 11884061 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77120
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Prepare conjugados de proteínas portadoras de hapteno para generar anticuerpos gracias a esta proteína de ovoalbúmina purificada (OVA) convenientemente formulada.
La proteína portadora de OVA Imject™ de Thermo Scientific™ es una proteína de ovoalbúmina purificada convenientemente formulada para la preparación de conjugados de proteína hapteno-portadora.
Debido a que la ovoalbúmina es solo levemente inmunogénica, se utiliza principalmente en procesos de producción de anticuerpos como proteína portadora secundaria (independiente) para hacer que los antígenos sean más sensibles a los procedimientos de detección. Por ejemplo, los antígenos peptídicos recubren más fácilmente microplacas de poliestireno cuando están conjugados con ovoalbúmina, facilitando, por tanto la detección de antisueros producidos mediante conjugados de inmunógenos con KLH u otras proteínas portadoras más inmunogénicas.
Características destacadas:
  • Purificada a partir de claras de huevo de pollo y liofilizada en solución salina con tampón y fosfato.
  • Se trata de una proteína polipeptídica sencilla con masa molecular de 45 000 daltons.
  • Contiene 20 residuos de lisina, la mayoría de los cuales tienen aminas primarias capaces de reaccionar con un reactivo de conjugación.
  • Contiene 14 restos de ácido aspártico y 33 de ácido glutámico cuyos grupos carboxilo son los responsables de la carga negativa neta (pI 4,63) de la ovoalbúmina.
  • No es tan inmunogénica como la KLH (hemocianina de lapa californiana), pero es más soluble en DMSO (dimetil sulfóxido) para aplicaciones que requieran este disolvente.
  • Es útil como proteína portadora irrelevante para detección de anticuerpos y en inmunoensayos tras la utilización de KLH como proteína portadora para generar la respuesta inmunitaria contra el hapteno.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suministro: Las proteínas portadoras se suministran liofilizadas. Cuando se reconstituye con 2 ml de agua ultrapura, las composiciones de tampón para BSA y mcKLH son 0,1 m de fosfato sódico, 0,15 m de NaCl y pH 7,2. Para la OVA es 0,01 m de fosfato sódico, pH 7,2. Las proteínas contienen estabilizadores exclusivos.
Almacenamiento: Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Cantidad 5 x 20 mg
Línea de productos Imject