Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ EDC mcKLH Spin Kit
Código de producto. 11803855 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 2 mg
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11803855 5 x 2 mg 1 set
1 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11803855 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77671
 Artículo restringido
En stock
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Prepare inmunógenos (conjugados hapteno-proteína portadora) con el antígeno que prefiera y KLH de maricultura mediante distintos procedimientos químicos de conjugación.
La hemocianina de lapa californiana de maricultura (mcKLH) Thermo Scientific™ Imject se ha formulado para lograr un rendimiento óptimo con distintos procedimientos químicos de conjugación e incluye un completo kit para la preparación de conjugaciones hapteno-proteína portadora mediadas por carbodiimidas.
La KLH de maricultura (mcKLH) se purifica y liofiliza en tampones que optimizan su estabilidad y solubilidad para la conjugación con haptenos. Esta proteína de gran tamaño y complejidad contiene cientos de puntos por molécula para una conjugación efectiva de péptidos y otros antígenos mediante entrecruzadores reactivos con grupos amino o carboxilo.
Las preparaciones en tampón fosfato están listas para la conjugación hapteno-proteína portadora mediante entrecruzamiento con éster de NHS reactivo con grupos amino o entrecruzamiento con glutaraldehído. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactiva con grupos carboxilo denominada EDC (o EDAC). El kit de centrifugación de EDC Imject incluye unidades listas para su uso de la proteína portadora KLH, tampones optimizados de reacción y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones para la preparación de inmunógenos con el método del EDC.
Características destacadas:
  • Paquetes prácticos: posibilidad de elegir entre la proteína KLH liofilizada o el kit de conjugación con EDC completo.
  • Conjugación de alto rendimiento: cada molécula de KLH contiene cientos de aminas primarias disponibles para unir haptenos mediante entrecruzadores EDC o éster de NHS
  • Calidad validada: la KLH de maricultura, purificada y estabilizada, mantiene la solubilidad en soluciones acuosas, a diferencia de las fuentes tradicionales de la proteína portadora.
  • Fuente sostenible: la KLH se recolecta de colonias seleccionadas del molusco Megathura crenulata (lapa californiana) cultivadas mediante maricultura, no se extrae de colonias salvajes.
  • Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 0,5 a 13 millones de daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa), y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Suficiente para: 5 reacciones de conjugación con EDC y preparaciones de inmunógenos completas, cada una hasta con 2 mg de péptido
• KLH de maricultura Imject (en tampón MES), 5 x 2 mg
• Tampón de conjugación con EDC Imject, 30 ml
• Entrecruzador EDC, 5 x 10 mg
• Sales tamponadas para purificación Imject, 5 x 0,84 g
• 5 columnas de centrifugación y desalado Zeba, MWCO de 7000, 2 ml
Almacenar a 4 °C.
Descripción Kit de centrifugación de EDC mcKLH Imject
Formato Kit
Cantidad 5 x 2 mg
Línea de productos Imject