Descripción
La mcKLH activada con maleimida Thermo Scientific™ Imject es una hemocianina de lapa californiana (KLH) inmunogénica producida mediante maricultura y reactiva a los grupos sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
Características destacadas:
Paquetes cómodos: puede escoger mcKLH estabilizada, liofilizada y activada con maleimida o un kit de conjugación de inmunógenos completo.
Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva a grupos sulfhidrilo por mol de KLH, lo que garantiza de forma sistemática los altos niveles de conjugación.
Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
Proteína portadora de alta calidad: la KLH se aísla del molusco Megathura crenulata (lapa californiana); la mcKLH es una forma de KLH de alta calidad recolectada de lapas criadas mediante maricultura.
Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 0,5 a 13 millones de daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa), y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
Solubilidad excelente: nuestras preparaciones de KLH procedente de maricultura son más solubles que las formas habituales, y ofrecemos, además, una forma PEGilada para lograr una hidrofilicidad y solubilidad aún mayores.
Incluye:
El kit incluye mcKLH activada con maleimida liofilizada y estabilizada (en PBS con estabilizador), tampones y columnas de desalación para preparar de forma sencilla inmunógenos listos para usar destinados a la inmunización.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo. |
| Cantidad | 2 mg |
| Línea de productos | Imject |
| Tipo de producto | Imject Maleimide Activated Mariculture KLH |