Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated mcKLH
Código de producto. 10475685 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
10 x 10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 MG
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10475685 10 mg 10 miligramos
10720995 2 mg 2 MG
11834081 10 x 10 mg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10475685 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77605
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Realice la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados con esta KLH de maricultura reactiva a los grupos sulfhidrilo.
La mcKLH activada con maleimida Thermo Scientific™ Imject es una hemocianina de lapa californiana (KLH) inmunogénica producida mediante maricultura y reactiva a los grupos sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
La KLH de alta calidad obtenida mediante maricultura se convierte en un elemento reactivo a grupos sulfhidrilo mediante su modificación química con el entrecruzador de sulfo-SMCC. Después, la proteína activada con maleimida derivada se estabiliza y liofiliza en tampón fosfato. Los grupos maleimida forman entrecruzamientos covalentes con los grupos sulfhidrilo (-SH) en los restos de cisteína y otros haptenos que contienen tioles. Pueden conjugarse numerosas moléculas de antígeno con cada molécula de KLH para convertirlas en moléculas altamente inmunogénicas y aumentar las posibilidades de estimular la producción, por parte de animales inmunizados, de antisueros con un elevado título frente a los epítopos de interés. Puede seleccionar entre los distintos envases de varios tamaños de proteína KLH activada, u optar por el kit de conjugación completo que incluye tampones optimizados y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones.
Características destacadas:
  • Paquetes cómodos: puede escoger mcKLH estabilizada, liofilizada y activada con maleimida o un kit de conjugación de inmunógenos completo.
  • Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva a grupos sulfhidrilo por mol de KLH, lo que garantiza de forma sistemática los altos niveles de conjugación.
  • Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
  • Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
  • Proteína portadora de alta calidad: la KLH se aísla del molusco Megathura crenulata (lapa californiana); la mcKLH es una forma de KLH de alta calidad recolectada de lapas criadas mediante maricultura.
  • Altamente inmunogénica: la KLH tiene una elevada masa molecular (de 0,5 a 13 millones de daltons; acumulados de subunidades de 350 y 390 kDa), y provoca una respuesta inmunitaria más fuerte que la BSA o la ovoalbúmina.
  • Solubilidad excelente: nuestras preparaciones de KLH procedente de maricultura son más solubles que las formas habituales, y ofrecemos, además, una forma PEGilada para lograr una hidrofilicidad y solubilidad aún mayores.
Incluye:
El kit incluye mcKLH activada con maleimida liofilizada y estabilizada (en PBS con estabilizador), tampones y columnas de desalación para preparar de forma sencilla inmunógenos listos para usar destinados a la inmunización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía con un paquete de hielo.
Cantidad 10 mg
Línea de productos Imject
Tipo de producto Imject Maleimide Activated Mariculture KLH