Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated BSA
Código de producto. 11874061 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11874061 2 mg 2 miligramos
10648304 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11874061 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77116
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    220.00€
    164.65€ / 2 miligramos
    Ahorro 55.35€
    25% Descuento
 Artículo restringido
Preparación de conjugados hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados usando esta albúmina sérica bovina reactiva con grupos sulfhidrilo.
La BSA Thermo Scientific™ Imject activada con maleimida es una albúmina sérica bovina reactiva con grupos sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
La BSA purificada para su uso como proteína portadora se convierte en reactiva al grupo sulfhidrilo mediante su modificación química con el entrecruzador sulfo-SMCC. La proteína activada con maleimida que se obtiene se estabiliza y liofiliza en tampón fosfato. Los grupos maleimida forman entrecruzamientos covalentes con los grupos sulfhidrilo (-SH) en los restos de cisteína y otros haptenos que contienen tioles. Pueden conjugarse varias moléculas de antígeno con cada molécula de BSA para convertirlas en moléculas altamente inmunogénicas y aumentar las posibilidades de estimular la producción, por parte de animales inmunizados, de antisueros con un elevado título frente a los epítopos de interés. Seleccione de entre varios tamaños de envase de proteína BSA activada o elija el kit de conjugación completo que incluye tampones optimizados y columnas de centrifugado y desalado sin complicaciones.
Características destacadas:
  • Paquetes cómodos: seleccione la BSA activada con maleimida estabilizada y liofilizada o un kit de conjugación de inmunógenos completo.
  • Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con 15 a 20 moles de maleimida reactiva con grupos sulfhidrilo por mol de BSA, lo que garantiza de forma sistemática altos niveles de conjugación.
  • Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
  • Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
  • Proteína portadora de alta calidad: la proteína BSA (fracción V) purificada se activa mediante el entrecruzador sulfo-SMCC Thermo Scientific de gran calidad y está formulada para garantizar una gran estabilidad y un rendimiento uniforme.
  • Inmunogenicidad y solubilidad: la BSA, que es moderadamente inmunogénica y muy soluble, resulta muy útil en la preparación del inmunógeno primario o como hapteno-proteína portadora irrelevante para la detección de anticuerpos y en inmunoensayos tras la utilización de KLH como proteína portadora para generar la respuesta inmunitaria contra el hapteno.
Incluye:
El kit incluye BSA activada con maleimida estabilizada y liofilizada (en PBS con estabilizador), tampones y columnas de desalado para preparar de forma sencilla inmunógenos listos para usar destinados a la inmunización.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar el producto a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Cantidad 2 mg
Línea de productos Imject
Tipo de producto Imject Maleimide Activated Bovine Serum Albumin