Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Maleimide-Activated Blue Carrier™ Protein
Código de producto. 11899933 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
10 mg
10 x 10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11899933 10 x 10 mg paquete de 10
11821184 2 mg 2 miligramos
11810094 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11899933 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77662
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-11-2026
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XVII del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Hacer que los inmunógenos hapteno-proteína portadora incluyan péptidos que contengan cisteína y otros antígenos tiolados con hemocianina (CCH) inmunogénica reactiva con grupossulfhidrilo.
La proteína Blue Carrier activada con maleimida Thermo Scientific™ es una hemocianina (CCH) inmunogénica reactiva con el grupo sulfhidrilo para la conjugación hapteno-proteína portadora con péptidos que contienen cisteína y otros antígenos tiolados.
La proteína Blue Carrier es una hemocianina grande muy inmunogénica, como la hemocianina de lapa californiana (KLH), pero más soluble. La proteína portadora se convierte en reactiva al grupo sulfhidrilo mediante su modificación química con el entrecruzador sulfo-SMCC. La proteína activada con maleimida que se obtiene se estabiliza y liofiliza en tampón fosfato. Los grupos maleimida forman entrecruzamientos covalentes con los grupos sulfhidrilo (-SH) en los restos de cisteína y otros haptenos que contienen tioles. Pueden conjugarse numerosas moléculas de antígeno con cada molécula de proteína Blue Carrier para convertirlas en moléculas altamente inmunogénicas y aumentar las posibilidades de estimular la producción, por parte de animales inmunizados, de antisueros con un elevado título frente a los epítopos de interés.
Características destacadas:
  • Activación optimizada: las especificaciones requieren que cada lote se active con más de 400 moles de maleimida reactiva con grupos sulfhidrilo por mol de proteína portadora, lo que garantiza de forma sistemática altos niveles de conjugación.
  • Reactiva a grupos sulfhidrilo: diseñada para conjugar antígenos peptídicos que contienen cisteína a fin de crear inmunógenos efectivos para la producción de anticuerpos con un alto título.
  • Procedimiento rápido y sencillo: realice la reacción de conjugación hapteno-proteína portadora en un total de dos horas para producir suficiente inmunógeno para varias inyecciones e inmunizaciones de recuerdo de los animales huésped.
  • Proteína portadora de alta calidad: la proteína Blue Carrier es una hemocianina de Concholepas concholepas (CCH) ultrapura preparada a partir de hemolinfa de molusco.
  • Gran inmunogenicidad y solubilidad: la CCH tiene una elevada masa molecular que provoca una mayor respuesta inmunitaria que la BSA o la ovoalbúmina.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a - 20 °C. El producto se envía con hielo.
Cantidad 10 x 10 mg
Línea de productos Blue Carrier, Imject
Tipo de producto Imject Maleimide-Activated Blue Carrier Protein