Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Código de producto. 11824071 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 10 mL
Tamaño de la unidad:
5 PCS
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11824071 5 x 10 mL 5 PCS
1 options
Código de producto. 11824071 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77140
 Artículo restringido
En stock
Estimule una respuesta inmune inespecífica gracias a las formulaciones completas (CFA) o incompletas (IFA) del adyuvante de Freund, comercializado en ampollas de 10 ml.
Los adyuvantes de Freund Thermo Scientific™ Imject son ampollas de 10 ml de formulación completa (FCA) e incompleta (FIA) de un estimulador inespecífico de la respuesta inmune que se utilizan en los protocolos de inmunización para la producción de anticuerpos.
Las emulsiones de agua y aceite (con y sin Mycobacterium desactivado) mejoran en gran medida las respuestas inmunitarias a los inmunógenos cuando se inyectan y se mezclan con el antígeno preparado. Normalmente, el FCA se emplea para las inyecciones iniciales y el FIA se emplea para las inyecciones de recuerdo. Las ampollas tienen el tamaño adecuado para proporcionar una larga vida útil.
Características destacadas:
  • Emulsión de agua en aceite con o sin Mycobacterium muerto.
  • Mejorar la respuesta inmunitaria y la producción de anticuerpos para los inmunógenos inyectados.
  • Útil para la inmunización de ratones, conejos y otros mamíferos huésped.
  • Requiere emulsión con inmunógenos preparados.
Adyuvante completo Freund (FCA), n.º de referencia 77140:
  • Emulsión de agua en aceite que contiene Mycobacterium muerto
  • Mejora enormemente la respuesta inmunitaria al inmunógeno.
  • Normalmente se utiliza para inyecciones iniciales.
  • Desventajas: difícil de mezclar con inmunógeno y puede causar necrosis tisular en el lugar de la inyección.
Adyuvante incompleto Freund (FIA), referencia n.º 77145:
  • Emulsión de agua en aceite sin Mycobacterium.
  • Mejora la respuesta inmunitaria en las inyecciones de refuerzo.
  • Normalmente se utiliza para los impulsos posteriores a la inyección inicial con FCA.
  • Desventaja: difícil de mezclar con inmunógenos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a 4 °C
Descripción Adyuvante completo de Freund (FCA) Imject
Cantidad 5 x 10 mL
Línea de productos Imject
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imject Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Freund's adjuvant