Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ BSA (in PBS)
Código de producto. 11854061 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 20 mg
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11854061 5 x 20 mg paquete de 5
1 options
Código de producto. 11854061 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 77110
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Sencilla preparación de inmunógenos a partir de antígenos peptídicos que contienen grupos carboxilo con albúmina sérica bovina (BSA) y diferentes productos químicos de conjugación.
La albúmina sérica bovina (BSA) Thermo Scientific™ Imject se presenta liofilizada en tampón PBS o MES para su uso en diferentes procesos químicos de conjugación y como kit completo para la preparación de inmunógenos a partir de antígenos peptídicos que contienen grupos carboxilo.
La proteína BSA Imject se purifica y liofiliza en tampones que optimizan su estabilidad y solubilidad para la conjugación con haptenos. Esta proteína grande de un solo polipéptido contiene numerosos sitios por molécula para una conjugación efectiva de péptidos y otros antígenos mediante entrecruzadores reactivos con grupos amino y carboxilo.
Las preparaciones en tampón fosfato están listas para la conjugación hapteno-proteína portadora mediante entrecruzamiento con éster de NHS reactivo con grupos amino o entrecruzamiento con glutaraldehído. Las preparaciones en tampón MES están optimizadas para la conjugación péptido-proteína portadora mediante el entrecruzador carbodiimida reactiva con grupos carboxilo denominada EDC (o EDAC). El kit de centrifugación de EDC Imject incluye unidades listas para su uso de proteína portadora BSA, tampones optimizados de reacción y columnas de centrifugación y desalado sin complicaciones para la preparación de inmunógenos con el método EDC.
Características destacadas:
  • Envases cómodos: escoja entre la BSA liofilizada o el kit completo de conjugación EDC.
  • Conjugación de alto rendimiento: cada molécula contiene 59 residuos de lisina, de los cuales, entre 30 y 35 tienen aminas primarias capaces de reaccionar con un reactivo de conjugación.
  • Calidad validada: la BSA purificada (fracción V) está disponible liofilizada y estabilizada en tampón PBS o MES, lista para su uso en métodos de entrecruzamiento con glutaraldehído, éster NHS o EDC.
  • Solubilidad compatible: la carga neta negativa (pI 5,1) de la BSA y su alta solubilidad se deben a los numerosos grupos carboxílicos. Esto permite su uso en una amplia gama de condiciones de conjugación.
  • Inmunogénico: con 67 kDa, la BSA es lo suficientemente grande como para funcionar como inmunógeno primario o puede usarse como portador de proteínas irrelevantes para el cribado de los anticuerpos y los inmunoensayos después de usar KLH como proteína portadora para generar la respuesta inmunitaria al hapteno.
Incluye:
El kit contiene la proteína BSA liofilizada (en tampón MES), el entrecruzador EDC, tampones y columnas de desalado para preparar de forma sencilla inmunógenos para inyección listos para usar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 4 °C
Descripción Albúmina sérica bovina Imject (en PBS)
Cantidad 5 x 20 mg
Línea de productos Imject
compliance-icons
Nombre del producto
  • Imject BSA (in PBS)
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium chloride