Learn More
Imiquimod USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Código de producto. 30460480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30460480 4 x 25 mg 100 miligramos
30050624 100 mg 100 miligramos
30051099 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30460480 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1158.0200254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Imiquimod USP Compuesto relacionado A, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Desamino Imiquimod
CAS 99010-24-9
Nombres de analitos o componentes Desamino Imiquimod
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H15 N3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline (Desaminoimiquimod), 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 1-(2-methylpropyl)-, 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo-[4,5-c]-quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, Imiquimod Related Compound A (USP), Imiquimod Related Compound A
Fórmula InChI InChI=1S/C14H15N3/c1-10(2)8-17-9-16-13-7-15-12-6-4-3-5-11(12)14(13)17/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)Cn1cnc2cnc3ccccc3c12
Nombre IUPAC 1-(2-metilpropil)imidazo[4,5-c]quinolina
Peso molecular (g/mol) 225.29
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1266 g/mol