Learn More
Imiquimod USP Compuesto relacionado A, Mikromol™
Descripción
Imiquimod USP Compuesto relacionado A
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Desamino Imiquimod |
| CAS | 99010-24-9 |
| Nombres de analitos o componentes | Desamino Imiquimod |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C14 H15 N3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline (Desaminoimiquimod), 1H-Imidazo[4,5-c]quinoline, 1-(2-methylpropyl)-, 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo-[4,5-c]-quinoline, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline, Imiquimod Related Compound A (USP), Imiquimod Related Compound A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15N3/c1-10(2)8-17-9-16-13-7-15-12-6-4-3-5-11(12)14(13)17/h3-7,9-10H,8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)Cn1cnc2cnc3ccccc3c12 |
| Nombre IUPAC | 1-(2-metilpropil)imidazo[4,5-c]quinolina |
| Mostrar más |