Learn More
Imiquimod, TRC
Código de producto. 30390964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390964 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30390964 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI475000100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imiquimod
CAS 99011-02-6
Fórmula molecular C14 H16 N4
Cantidad 100 mg
Sinónimo 1-(2-Methylpropyl)-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, Aldara, Beselna, Imiquimod, R 837, S 26308, TMX 101, Zyclara
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4/c1-9(2)7-18-8-16-12-13(18)10-5-3-4-6-11(10)17-14(12)15/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H2,15,17)
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(N)nc3ccccc3c12
Nombre IUPAC 1-(2-metilpropil)imidazo[4,5-c]quinolina-4-amina
Peso molecular (g/mol) 240.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.1375