Learn More
Imiquimod N-óxido, Mikromol™
Código de producto. 17971666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17971666 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17971666 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1158.010025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
N-óxido de imiquimod
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imiquimod N-Oxide
CAS 1807607-22-2
Nombres de analitos o componentes Imiquimod N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H16 N4 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1H-Imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 1-(2-methylpropyl)-, 5-oxide, Imiquimod N-Oxide
Fórmula InChI InChI=1S/C14H16N4O/c1-9(2)7-17-8-16-12-13(17)10-5-3-4-6-11(10)18(19)14(12)15/h3-6,8-9H,7,15H2,1-2H3
SMILES CC(C)Cn1cnc2c(N)[n+]([O-])c3ccccc3c12
Nombre IUPAC 1-(2-metilpropil)-5-oxidoimidazo[4,5-c]quinolin-5-io-4-amina
Peso molecular (g/mol) 256.3
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.1324 g/mol