Learn More
Imiquimod, MedChemExpress
Código de producto. 16492046
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16492046 500 mg 500 miligramos
16428156 100 mg 100 miligramos
16401396 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16492046 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB0180
MedChemExpress Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Imiquimod (R 837), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imiquimod
Forma física Powder
CAS 99011-02-6
Color Blanco
Cantidad 500 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H16N4
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus
Sinónimo R 837
Información de solubilidad H2O : 2.64 mg/mL (10.99 mM; ultrasonic and adjust pH to 2 with HCl) ∣DMSO : 2 mg/mL (8.32 mM; ultrasonic and warming and heat to 70°C)
SMILES NC1=NC2=CC=CC=C2C3=C1N=CN3CC(C)C
Peso molecular (g/mol) 240.3
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Porcentaje de pureza 98.08%