Learn More
Imiquimod hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Imiquimod hydrochloride (R 837 hydrochloride), an immune response modifier, is a selective toll like receptor 7 (TLR7) agonist. Imiquimod hydrochloride exhibits antiviral and antitumor effects in vivo. Imiquimod hydrochloride can be used for the research of external genital, perianal warts, cancer and COVID-19.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imiquimod hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 99011-78-6 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C14H17ClN4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | R 837 hydrochloride |
| Información de solubilidad | DMSO : 8 mg/mL (28.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣H2O : 4.8 mg/mL (17.34 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 3.85 mg/mL (13.91 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |