Learn More
Imiquimod, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15416139 100 mg 100 miligramos
15406139 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15416139 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J63990.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.92€
    73.65€ / 100 miligramos
    Ahorro 14.27€
    16% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 99011-02-6 | C14H16N4 | 240.31 g/mol
Imiquimod is a caspase 3 activator which acts as an immunomodulator and displays antiviral and anti-tumor activity. It is a patient-applied cream used for the treatment of genital warts and basal cell carcinoma. It is also used to cure actinic keratosis on the face and scalp. It belongs to a group of drugs called immune response modifiers, which work by activating the immune system to fight abnormal skin growth.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Soluble en dimetilsulfóxido y dimetilformamida. Ligeramente soluble en agua. Insoluble en etanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 99011-02-6
Fórmula molecular C14H16N4
Peso molecular (g/mol) 240.31
Número MDL MFCD00866946
Clave InChI DOUYETYNHWVLEO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo imiquimod, aldara, zyclara, beselna, 1-2-methylpropyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, zartra, imiquimod acetate, 1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinolin-4-amine, 4-amino-1-isobutyl-1h-imidazo 4,5-c quinoline
PubChem CID 57469
ChEBI CHEBI:36704
Nombre IUPAC 1-(2-metilpropil)imidazo[4,5-c]quinolina-4-amina
SMILES CC(C)CN1C=NC2=C1C1=CC=CC=C1N=C2N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imiquimod
Punto de fusión 292°C to 294°C
Color Blanco
Cantidad 100 mg
Número UN UN2811
Índice Merck 144922
Información de solubilidad Soluble in dimethyl sulfoxide and dimethyl formamide; Slightly soluble in water; Insoluble in ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Sólido