Learn More
R&D Systems™ Imiquimod
Código de producto. 18752714
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752714 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18752714 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 3700/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist
Immunomodulator that displays antiviral and antitumor activity. Acts as a Toll-like receptor 7 (TLR7) agonist; stimulates proinflammatory cytokine production and activates NF-κB.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imiquimod
CAS 99011-02-6
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C14H16N4
Formula Weight (peso de la fórmula) 240.3
Pureza >99%
Peso molecular 240.31