Learn More
Imiprotrina (> 85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imiprothrin |
| CAS | 72963-72-5 |
| Fórmula molecular | C17 H22 N2 O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propen-1-yl)-, [2,5-dioxo-3-(2-propyn-1-yl)-1-imidazolidinyl]methyl ester, Cyclopropanecarboxylic acid, 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1-propenyl)-, [2,5-dioxo-3-(2-propynyl)-1-imidazolidinyl]methyl ester (9CI), Imiprothrin, Pralle T, S 4056F, S 41311 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H22N2O4/c1-6-7-18-9-13(20)19(16(18)22)10-23-15(21)14-12(8-11(2)3)17(14,4)5/h1,8,12,14H,7,9-10H2,2-5H3 |
| SMILES | CC(=CC1C(C(=O)OCN2C(=O)CN(CC#C)C2=O)C1(C)C)C |
| Nombre IUPAC | 2,2-dimetil-3-(2-metilprop-1-enil)ciclopropano-1-carboxilato de (2,5-dioxo-3-prop-2-inilimidazolidin-1-il)metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 318.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 318.158 |