Learn More
Imipramina Pamoate, TRC
Código de producto. 30396051
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396051 50 mg -
30405912 5 mg 5 miligramos
30408769 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30396051 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI46600850MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10075-24-8
Fórmula molecular C61H64N4O6
Peso molecular (g/mol) 949.18
Sinónimo 2-Naphthalenecarboxylic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine (1:2), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine (1:2) (8CI), 2-Naphthoic acid, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-, compd. with 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine (7CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate] (2:1) (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, 4,4'-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthalenecarboxylate] (2:1) (9CI), Imipramine pamoate
Nombre IUPAC 4-[(3-carboxi-2-hidroxinaftaleno-1-il)metil]-3-hidroxinaftaleno-2-ácido carboxílico; 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)-N,N-dimetilpropano-1-amina
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13.OC(=O)c4cc5ccccc5c(Cc6c(O)c(cc7ccccc67)C(=O)O)c4O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipramine Pamoate
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H16O6.C19H24N2/c24-20-16(14-7-3-1-5-12(14)9-18(20)22(26)27)11-17-15-8-4-2-6-13(15)10-19(21(17)25)23(28)29;1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21/h1-10,24-25H,11H2,(H,26,27)(H,28,29);3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 668.2886