Learn More
N-óxido de imipramina, Mikromol™
Descripción
N-óxido de imipramina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imipramine N-Oxide |
| CAS | 6829-98-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Imipramine N-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H24 N2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Imipramine N-Oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, N-oxide (7CI,8CI), 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide, Imipraminoxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3 |
| SMILES | C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | Óxido de 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina |
| Mostrar más |