Learn More
Imipramina N-óxido, LoGiCal
Código de producto. 30459463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459463 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459463 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0077.12
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Imipramine N-Oxide
CAS 6829-98-7
Nombres de analitos o componentes Imipramine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C19 H24 N2 O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Imipramine N-Oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, N-oxide, 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, N-oxide (7CI,8CI), 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide, Imipraminoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES C[N+](C)([O-])CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC Óxido de 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 296.41
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1889 g/mol