Learn More
Hidrato de Imipramina N-Óxido, TRC
Código de producto. 30405668
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405668 10 mg
30390555 100 mg
30401488 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405668 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI46600510MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1215681-42-7
Fórmula molecular C19H24N2O • x(H2O)
Peso molecular (g/mol) 296.411802
Sinónimo 10,11-Dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine N-Oxide Hydrate, 5-[3-(Dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine 5-oxide Hydrate, Imipraminoxide Hydrate
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-11-il)-N,N-dimetilpropano-1-amina óxido; hidratar
SMILES CN(CCCN1C2=C(C=CC=C2)CCC3=C1C=CC=C3)(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipramine N-Oxide Hydrate
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O.H2O/c1-21(2,22)15-7-14-20-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)20;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1994