Learn More
Imipramina N-b-D-Glucuronida (>85%), TRC
Código de producto. 30010191
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30010191 1 mg 1 miligramo
30007160 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010191 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI4659901MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 165602-94-8
Fórmula molecular C25H32N2O6
Peso molecular (g/mol) 456.53
Sinónimo N-β-D-Glucopyranuronosyl-10,11-dihydro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanaminium Inner Salt, Imipramine N-Glucuronide;
SMILES C[N+](C)(CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31)[C@H]4[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O4)C(=O)[O-])O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipramine N-beta-D-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H32N2O6/c1-27(2,24-22(30)20(28)21(29)23(33-24)25(31)32)15-7-14-26-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)26/h3-6,8-11,20-24,28-30H,7,12-15H2,1-2H3/t20-,21-,22+,23-,24+/m0/s1