Learn More
Imipramine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16458776
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16458776 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16458776 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1490
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Imipramine hydrochloride inhibits serotonin transporter with an IC50 value of 32 nM. Imipramine hydrochloride is reported to prevent the translocation of aSMase, inhibiting MV and exosomes secretion.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H25ClN2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (315.59 mM) ∣H2O : 62.5 mg/mL (197.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES CN(C)CCCN1C2=CC=CC=C2CCC3=CC=CC=C31.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 316.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 316.87
Porcentaje de pureza 99.84%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation