Learn More
Clorhidrato de imipramina, LoGiCal
Código de producto. 30458152
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458152 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458152 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0077.00
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Nombres de analitos o componentes Imipramine hydrochloride
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C19 H24 N2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP), Clomipramine Imp. B (EP), Trimipramine Maleate Imp. D (EP), Trimipramine Imp. D (EP), Imipramine Hydrochloride, Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP) as Hydrochloride, Trimipramine Maleate Imp. D (EP) as Hydrochloride, 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, hydrochloride (1:1), 5H-Dibenz[b,f]azepine, 5-[3-(dimethylamino)propyl]-10,11-dihydro-, monohydrochloride (8CI), 5H-Dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, Apo-Imipramine, Censtim, Censtin, Chrytemin, DIPD, Deprinol, Depsol, Dimipressin, Dyna-Zina, Efuranol, Eupramin, Feinalmin, G 22355, Imavate, Imidobenzyle, Imidol, Imilanyle, Imipramine monohydrochloride, Imiprin, Imizin, Imizine, Imizinum, Impril, Intalpram, Iramil, Irmin, Janimine, Melipramin, Melipramine hydrochloride, N-(3-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, N-(gamma-Dimethylaminopropyl)iminodibenzyl hydrochloride, Novo-pramine, Praminil, Presamine, Promiben, Pryleugan, SK-Pramine, Surplix, Teperine, Timolet, Tipramine, Tofranil, Tofranile, Clomipramine Hydrochloride Impurity B as Hydrochloride, Desipramine Hydrochloride Impurity A, Trimipramine Maleate Impurity D as Hydrochloride, Clomipramine Impurity B as Hydrochloride, Desipramine Impurity A, Trimipramine Impurity D as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H
Tipo de solución Sin diluir
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 316.87
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 316,1706 g/mol