Learn More
R&D Systems™ Imipramine hydrochloride
Código de producto. 18727176
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18727176 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18727176 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 7841/50
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent inhibitor of 5-HT and noradrenalin transporters; promotes immunostimulatory tumor microenvironment
Imipramine hydrochloride is a potent tricyclic antidepressant; inhibits 5-HT and noradrenalin transporters (Ki values = 1.3-20 nM and 20-142 nM respectively). Increases autophagy, both alone and in combination with VEGF inhibitors or Temozolomide (Cat. No. 2706), to reduce the progression of glioma and slow the proliferation of other tumors. Reprograms tumor-associated macrophages from immunosuppressive to immunostimulatory via histamine receptor inhibition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
CAS 113-52-0
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Objetivo Autophagy-related Compounds
Fórmula molecular C19H24N2.HCl