Learn More
Imipramina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre), Lipomed
Código de producto. 30459598
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30459598 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30459598 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMIMP1066HC1LM
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Imipramina HCl, 1 mg/ml en metanol (como base libre)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipramine hydrochloride
CAS 113-52-0
Nombres de analitos o componentes Imipramine hydrochloride
Condiciones de envío -20 °C
Fórmula molecular C19 H24 N2 . Cl H
Concentración 1 mg/mL
Sinónimo Clomipramine Hydrochloride Imp. B (EP), Clomipramine Imp. B (EP), Trimipramine Maleate Imp. D (EP), Trimipramine Imp. D (EP), Imipramine Hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride, 5-(3-Dimethylaminopropyl)-10,11-dihydro-5 H-dibenz[b,f]azepine hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13
Nombre IUPAC 3-(5,6-dihidrobenzo[b][1 ]benzazepin-11-il)-N,N-dimetilpropan-1-amina;clorhidrato
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 316.87
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 316,1706 g/mol