Learn More
Clorhidrato de imipramina-2,4,6,8-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride |
| CAS | 61361-33-9 |
| Fórmula molecular | C19 2H4 H20 N2 . Cl H |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 5H-Dibenz[b,f]azepine-2,4,6,8-d4-5-propanamine, 10,11-dihydro-N,N-dimethyl-, monohydrochloride (9CI), Imipramine-2,4,6,8-d4 Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24N2.ClH/c1-20(2)14-7-15-21-18-10-5-3-8-16(18)12-13-17-9-4-6-11-19(17)21;/h3-6,8-11H,7,12-15H2,1-2H3;1H/i3D,4D,10D,11D; |
| SMILES | Cl.[2H]c1cc([2H])c2N(CCCN(C)C)c3c([2H])cc([2H])cc3CCc2c1 |
| Nombre IUPAC | N,N-dimetil-3-(1,3,8,10-tetradeuterio-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-11-il)propan-1-amina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 320.89 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 320.1957 |