Learn More
Imipenem monohydrate, MedChemExpress
Código de producto. 16428746
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16428746 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16428746 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1369
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
MedChemExpress Imipenem monohydrate, a stable crystalline derivative of thienamycin, is an antibiotic and has the excellent activity against a broad range of gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Imipenem monohydrate can be used for the research of carbapenem-nonsusceptible and P. aeruginosa biofilm infections.
Imipenem monohydrate, a stable crystalline derivative of thienamycin, is an antibiotic and has the excellent activity against a broad range of gram-positive and gram-negative aerobic and anaerobic bacteria. Imipenem monohydrate can be used for the research of carbapenem-nonsusceptible and P. aeruginosa biofilm infections.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Imipenem monohydrate
Forma física Powder
CAS 74431-23-5
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C12H19N3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo N-Formimidoyl thienamycin monohydrateMK0787 monohydrate
Información de solubilidad H2O : 7.14 mg/mL (22.50 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : < 1 mg/mL (insoluble or slightly soluble)
SMILES O=C(C(N12)=C(SCCNC=N)C[C@]2([H])[C@@H]([C@H](O)C)C1=O)O.O
Peso molecular (g/mol) 317.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.36
Porcentaje de pureza 97.0%